Principaux documents
244554
Sigma-Aldrich
Barium chlorate monohydrate
98%
500 G
57,60 €
57,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
57,60 €
About This Item
Formule linéaire :
Ba(ClO3)2·H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
57,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
414 °C (lit.)
Densité
3.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.[Ba++].[O-]Cl(=O)=O.[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/Ba.2ClHO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;2*(H,2,3,4);1H2/q+2;;;/p-2
Clé InChI
CIADYQPMTWAHHH-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Autres remarques
Hydration may vary slightly
Pictogrammes
Flame over circleExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges