Key Documents
241822
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiophene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4Cl2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.575 (lit.)
Point d'ébullition
83-85 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
1.385 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
ClCc1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C5H4Cl2S/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h1-2H,3H2
Clé InChI
MQTKXCOGYOYAMW-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiophene was used in the synthesis of 1-(1,1′-biphenyl-4-yl)-3-(5-chloro-thiophen-2-yl)-2-(1H-imidazol-1-yl)propane and 1-(5-chlorothiophen-2-yl)-2-(1H-imidazol-1-yl)-3-phenylpropane.
À utiliser avec
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Sabrina Castellano et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(18), 8349-8358 (2008-09-11)
Several derivatives out of a series of antifungal agents exhibited a good inhibitory potency against aromatase as well as a fairly good selectivity toward CYP17, even if lacking H-bond accepting substituents. Their common structural feature is a flexible backbone that