239798
1,3-Dioxolane
≥99.5%
Synonyme(s) :
Ethylene glycol methylene ether, Formaldehyde ethylene acetal
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Pression de vapeur
70 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Température d'inflammation spontanée
525 °F
Contient
75 ppm BHT as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
Point d'ébullition
75-76 °C/1.013 hPa
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1COCO1
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
Clé InChI
WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N