Principaux documents
238651
Sigma-Aldrich
IGEPAL® CO-720
average Mn ~749
Synonyme(s) :
Polyoxyethylene (12) nonylphenyl ether, branched
About This Item
Formule linéaire :
(C2H4O)n · C15H24O, n=10.5-12
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Poids mol.
average Mn ~749
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
Densité
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
14
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCc1ccc(OCCOCCO)cc1
Informations légales
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
380.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
193.5 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Mirko Trilling et al.
Journal of virology, 83(8), 3684-3695 (2009-02-13)
Vaccinia virus (VACV) replicates in mouse and human fibroblasts with comparable kinetics and efficiency, yielding similar titers of infectious progeny. Here we demonstrate that gamma interferon (IFN-gamma) but not IFN-alpha or IFN-beta pretreatment of mouse fibroblasts prior to VACV infection