Principaux documents
238635
Sigma-Aldrich
IGEPAL® CO-210
average Mn ~308
Synonyme(s) :
Polyoxyethylene (2) nonylphenyl ether, branched
About This Item
Formule linéaire :
(C2H4O)n · C15H24O, n~1.5
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Poids mol.
average Mn ~308
Indice de réfraction
n20/D 1.508 (lit.)
Densité
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
4
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCc1ccc(OCCOCCO)cc1
Informations sur le gène
rat ... Ar(24208)
Informations légales
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Markus A Lill et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(18), 5666-5674 (2005-09-02)
We investigated the influence of induced fit of the androgen receptor binding pocket on free energies of ligand binding. On the basis of a novel alignment procedure using flexible docking, molecular dynamics simulations, and linear-interaction energy analysis, we simulated the