Key Documents
238392
Sigma-Aldrich
Sodium deoxycholate monohydrate
97%
Synonyme(s) :
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid sodium salt, 7-Deoxycholic acid sodium salt, Desoxycholic acid sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H39NaO4 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.57
Numéro Beilstein :
3643164
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +48.3°, c = 1 in ethanol
Chaîne SMILES 
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3CCC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4.Na.H2O/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;;/m1../s1
Clé InChI
NDVHNZISGVSFMP-WTCAICSISA-M
Application
Powerful solubilization agent; used in the solubilization of estrogen synthetase from human placental microsomes.
Remplacé(e)(s) par