Documents
237914
Sigma-Aldrich
Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl) ether
98%
Synonyme(s) :
2,2′-(1,4-Phenylenedioxy)diethanol
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(OCH2CH2OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
874 °F
Pf
100-102 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCOc1ccc(OCCO)cc1
InChI
1S/C10H14O4/c11-5-7-13-9-1-2-10(4-3-9)14-8-6-12/h1-4,11-12H,5-8H2
Clé InChI
WTPYFJNYAMXZJG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Evelyn C S Santos et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(4), 703-714 (2019-12-24)
Here we describe the assembly and pH-driven operation of two nanocarriers based on non-functionalized (MCM-41) and carboxylate-functionalized (MCM-41-COOH) containers loaded with the anticancer drug doxorubicin (DOX) and capped by quaternary ammonium pillar[5]arene (P[5]A) nanogates. MCM-41 and MCM-41-COOH containers were synthesized