232254
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone
High-boiling aprotic solvent., 99%
Synonyme(s) :
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidinone, CHP, N-Cyclohexyl-2-pyrrolidinone, N-Cyclohexyl-2-pyrrolidone, N-Cyclohexylpyrrolidinone, N-Cyclohexylpyrrolidone
44,40 €
About This Item
44,40 €
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.05 mmHg ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.499 (lit.)
pb
154 °C/7 mmHg (lit.)
Densité
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1CCCN1C2CCCCC2
InChI
1S/C10H17NO/c12-10-7-4-8-11(10)9-5-2-1-3-6-9/h9H,1-8H2
Clé InChI
PZYDAVFRVJXFHS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
285.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
141 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter