230561
Sulforhodamine G
Dye content 60 %
Synonyme(s) :
Acid Red 50
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Composition
Dye content, 60%
λmax
529 nm
Chaîne SMILES
[Na+].CCNc1cc2OC3=CC(=N\CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccc(cc4S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C25H26N2O7S2.Na/c1-5-26-20-12-22-18(9-14(20)3)25(19-10-15(4)21(27-6-2)13-23(19)34-22)17-8-7-16(35(28,29)30)11-24(17)36(31,32)33;/h7-13,26H,5-6H2,1-4H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/b27-21-;
Clé InChI
NWWFZBYHUXCUDI-DJILMAANSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable