Principaux documents
230359
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenethyl alcohol
99%
1 G
65,50 €
65,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
65,50 €
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
65,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.463 (lit.)
pb
102 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCCc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H9F3O/c10-9(11,12)8-3-1-2-7(6-8)4-5-13/h1-3,6,13H,4-5H2
Clé InChI
YDKIPCCKZKQMDT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter