Documents
230006
Sigma-Aldrich
Zinc nitrate hydrate
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Dinitric acid zinc salt hydrate
About This Item
Formule linéaire :
Zn(NO3)2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.40 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
36 °C (lit.)
Densité
2.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.H2O.Zn/c2*2-1(3)4;;/h;;1H2;/q2*-1;;+2
Clé InChI
FOSPKRPCLFRZTR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Starting material for the preparation of a precursor for the photochemical deposition of ZnS. Used to synthesize a new microporous, organically templated zinc phosphate. Such compounds have potential applications as catalysts or in other applications involving microporosity.
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cheon, J. et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 163-163 (1997)
Harmon, S.B. Sevov, S.C.
Chemistry of Materials, 10, 3020-3020 (1998)
Articles
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.