Documents
229687
Sigma-Aldrich
Holmium(III) nitrate pentahydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Ho(NO3)3 · 5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
441.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: holmium
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.[Ho+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ho.3NO3.5H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;/h;;;;5*1H2/q+3;3*-1;;;;;
Clé InChI
BJUGWWDCFYEYOA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges