325732
Holmium(III) nitrate pentahydrate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Holmium(3+) Trinitrate Pentahydrate, Nitric acid Holmium(3+) Salt Pentahydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: holmium
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.[Ho+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ho.3NO3.5H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;/h;;;;5*1H2/q+3;3*-1;;;;;
Clé InChI
BJUGWWDCFYEYOA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.