Principaux documents
229571
Sigma-Aldrich
Chromium(III) chloride hydrate
99.995%
About This Item
Formule linéaire :
[Cr(H2O)4Cl2]Cl·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.36 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Essai
99.995%
Forme
powder and chunks
Pf
83 °C (lit.)
Densité
1.76 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]O[H].Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
Clé InChI
KAVBMPSEABAPIE-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable