Principaux documents
228788
Sigma-Aldrich
2-Fluorophenethyl alcohol
99%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.509 (lit.)
Densité
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCCc1ccccc1F
InChI
1S/C8H9FO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
Clé InChI
HNIGZVZDWCTFPR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves