Documents
125202
Sigma-Aldrich
3-Chloropropionamide
98%
Synonyme(s) :
beta-Chloropropionamide, chloropropionamide
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH2CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.54
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
98-101 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=O)CCCl
InChI
1S/C3H6ClNO/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H2,5,6)
Clé InChI
JQDXZJYAUSVHDH-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Chloropropionamide was used as alkylating agent in the synthesis of 1-(2-carbamoyl-ethyl)indole-3-acetic acid.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Synthesis of N-alkyl substituted bioactive indolocarbazoles related to Go6976.
Roy S, et al.
Tetrahedron, 62(33), 7838-7845 (2006)