226548
Silver perchlorate hydrate
99%
Synonyme(s) :
Perchloric acid silver hydrate, Silver perchlorate monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Essai
99%
Forme
crystalline
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
485 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.[Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO4.H2O/c;2-1(3,4)5;/h;(H,2,3,4,5);1H2/q+1;;/p-1
Clé InChI
IXFNJWPLHOWEPT-UHFFFAOYSA-M
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.