224707
cis-2-Hexen-1-ol
95%
86,00 €
About This Item
86,00 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
pb
166 °C (lit.)
Densité
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
[H]\C(CO)=C(/[H])CCC
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3/b5-4-
Clé InChI
ZCHHRLHTBGRGOT-PLNGDYQASA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter