Principaux documents
224596
Sigma-Aldrich
3′,5′-Dihydroxyacetophenone
97%
About This Item
Formule linéaire :
(HO)2C6H3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pour en savoir plus sur le produit 224596, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Essai
97%
Forme
solid
Pf
145-146 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)6-2-7(10)4-8(11)3-6/h2-4,10-11H,1H3
Clé InChI
WQXWIKCZNIGMAP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable