Principaux documents
221902
Sigma-Aldrich
(1R,2R,3R,5S)-(−)-Isopinocampheol
98%
Synonyme(s) :
(−)-Isopinocampheol, (1R,2R,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-ol, (1R,2R,3R,5S)-3-Pinanol, 3-Pinanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Beilstein:
2038100
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D −34°, c = 20 in ethanol
Pureté optique
ee: 95% (GLC)
pb
219 °C (lit.)
Pf
51-53 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
C[C@H]1[C@H](O)CC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-6-8-4-7(5-9(6)11)10(8,2)3/h6-9,11H,4-5H2,1-3H3/t6-,7+,8-,9-/m1/s1
Clé InChI
REPVLJRCJUVQFA-BZNPZCIMSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
200.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.4 °C - closed cup