Principaux documents
400416
Sigma-Aldrich
(1R,2R,5R)-(+)-2-Hydroxy-3-pinanone
99%
Synonyme(s) :
(1R,2R,5R)-2-hydroxy-2,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]heptan-3-one
5 G
102,00 €
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
102,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.23
Beilstein:
2249018
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +39°, c = 0.5 in chloroform
pb
245 °C (lit.)
Pf
37-39 °C (lit.)
Densité
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
ketone
Chaîne SMILES 
CC1(C)[C@@H]2C[C@H]1C(C)(O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,10?/m1/s1
Clé InChI
VZRRCQOUNSHSGB-KTWZPZHPSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
222.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
106 °C - closed cup