Documents
221104
Sigma-Aldrich
N-(4-Nitrobenzoyl)-L-glutamic acid diethyl ester
98%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5O2CCH2CH2CH(NHCOC6H4NO2)CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Activité optique
[α]24/D +20.5°, c = 2 in chloroform
Pf
92-94 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC[C@H](NC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C16H20N2O7/c1-3-24-14(19)10-9-13(16(21)25-4-2)17-15(20)11-5-7-12(8-6-11)18(22)23/h5-8,13H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,17,20)/t13-/m0/s1
Clé InChI
OTQQWHKIMACEHP-ZDUSSCGKSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable