218855
9-Chloro-9-phenylxanthene
97%
Synonyme(s) :
Pixyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
102-106 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, yellow to orange
Chaîne SMILES
ClC2(c1ccccc1)c3ccccc3Oc4ccccc24
InChI
1S/C19H13ClO/c20-19(14-8-2-1-3-9-14)15-10-4-6-12-17(15)21-18-13-7-5-11-16(18)19/h1-13H
Clé InChI
HTGMODSTGYKJDG-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable