218448
4-Nitroquinoline 1-oxide
98%
Synonyme(s) :
4-nitroquinoline N-oxyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
154-156 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cc[n+]([O-])c2ccccc12
InChI
1S/C9H6N2O3/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H
Clé InChI
YHQDZJICGQWFHK-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges