216186
Potassium selenocyanate
reagent grade, 97%
Synonyme(s) :
Selenocyanic acid potassium
101,00 €
About This Item
101,00 €
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Technique(s)
NMR: suitable
Pf
100 °C
Chaîne SMILES
[K][Se]C#N
InChI
1S/CHNSe.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Clé InChI
KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Redox-active electrolyte to enhance the performance of carbon-based supercapacitors.[1]
- Starting material for the one-pot stereoselective synthesis of alkyl styryl selenides.[2]
- Precursor to synthesize Cu and Ni complexes with antioxidant/anti-inflammatory activities.[3]
- Selenylating agent to prepare stereoselective selenoglycosides and selenium-linked disaccharides.[4]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges