Key Documents
215570
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexanedione mono(2,2-dimethyltrimethylene ketal)
95%
Synonyme(s) :
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
45-50 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)COC2(CCC(=O)CC2)OC1
InChI
1S/C11H18O3/c1-10(2)7-13-11(14-8-10)5-3-9(12)4-6-11/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
COKVDTKAWIFNTH-UHFFFAOYSA-N
Application
1,4-Cyclohexanedione mono(2,2-dimethyltrimethylene ketal) has been used in the synthesis of:
  • 3,4-dihydro-2(1H)-naphthalenones via carbainion induced reaction
  • 8-aryl-5-cyano-6-sec-amino-3,4-dihydro-2(1H)-naphthalenone-(2,2-dimethyltrimethylene)ketals
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
V J Ram et al.
The Journal of organic chemistry, 66(16), 5333-5337 (2001-08-04)
An innovative approach to the one-pot synthesis of highly functionalized 3,4-dihydro-1H-isothiochromenes (3), 6H-benzo[c]thiochromenes (5, 6), 6H-benzo[c]chromenes (8), and 2,3-dihydro-1-benzothiophenes (10, 11) is delineated from the reaction of a suitably functionalized 6-aryl-3-carbomethoxy-4-methylthio-2H-pyran-2-one (1) and a carbanion generated from tetrahydrothiopyran-4-one, 4-thiochromanone, 4-chromanone