215201
2-Hydroxyethylhydrazine
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
2-Hydrazinoethanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.493 (lit.)
pb
155-160 °C/32 mmHg (lit.)
Pf
−70 °C (lit.)
Densité
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NNCCO
InChI
1S/C2H8N2O/c3-4-1-2-5/h4-5H,1-3H2
Clé InChI
GBHCABUWWQUMAJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup