214663
2-Ethylanthracene
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
152-153 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCc1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C16H14/c1-2-12-7-8-15-10-13-5-3-4-6-14(13)11-16(15)9-12/h3-11H,2H2,1H3
Clé InChI
ZXAGXLDEMUNQSH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable