Principaux documents
213209
Sigma-Aldrich
Lithium citrate hydrate
97%
Synonyme(s) :
Citric acid trilithium salt hydrate
About This Item
Formule linéaire :
LiO2CCH2C(OH)(CO2Li)CH2CO2Li · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.92 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
112 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble 10%, clear, colorless
Chaîne SMILES 
[Li+].[Li+].[Li+].O.OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Li.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
Clé InChI
OSJRPECIECUBOG-UHFFFAOYSA-K
Application
Lithium citrate was used in the preparation of Portland cement plates.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Chaotropic substances and their effects on the mechanical strength of Portland cement-based materials.
Rossetto HL, et al.
Materials Research Bulletin, 11(2), 183-185 (2008)