211338
4-Phenylmorpholine
≥98%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.63 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥98%
Forme
solid
Point d'ébullition
165-170 °C/45 mmHg (lit.)
Pf
51-54 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CN(CCO1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H13NO/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h1-5H,6-9H2
Clé InChI
FHQRDEDZJIFJAL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges