Principaux documents
211222
Sigma-Aldrich
Tribromure de bore solution
1.0 M in methylene chloride
Synonyme(s) :
Tribromobore
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
BBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
1.0 M in methylene chloride
Densité
1.467 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
BrB(Br)Br
InChI
1S/BBr3/c2-1(3)4
Clé InChI
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le tribromure de bore (BBr3) est un réactif couramment rencontré en chimie organique pour la déméthylation.[1]
Application
Ce produit est utilisé comme réactif dans la préparation des substances suivantes :
  • Intermédiaire pharmaceutique 6-nitro-L-DOPA
  • Dérivés de polystyrène luminescents comprenant des fractions carbazolylborane protégées stériquement
  • Graphène de haute qualité dopé au bore, par couplage réducteur de Wurtz
  • Haptènes de la mercapto-(+)-méthamphétamine pour la synthèse de vaccins conjugués contre la (+)-méthamphétamine avec une meilleure densité épitopique
  • Structures hybrides ADN/molécule organique de taille micrométrique
  • Complexes de borane, par des réactions de borylation aromatique électrophile
  • Agoniste des récepteurs 5-HT2C
  • Dérivés biphényle possédant des groupements amine tertiaire, comme inhibiteurs de β-sécrétase (BACE1) pour le traitement de la maladie d'Alzheimer
  • Unité à fraction aza-dipyrrométhène de bore en position para hautement fluorescente dans le proche infrarouge
  • Dérivés de tétrahydroisoquinoléine, par cyclisation intramoléculaire de N-phénéthylimides méthoxy-substitués
Produit utilisé pour cliver les éthers arylméthyliques dans la synthèse d'un benzopyranobenzopyrane à partir d'un squelette coumarine.[2]
Conditionnement
Il est recommandé de considérer le flacon Sure/Seal de 25 ml comme un flacon à usage unique. Les prélèvements successifs risquent de nuire aux performances du produit.
Informations légales
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Azobenzene derivatives show anti-cancer activity against pancreatic cancer cells only under nutrient starvation conditions via G0/G1 cell cycle arrest
Shinzawa K, et al.
Tetrahedron, 85, 132077-132077 (2021)
Tetrahedron Letters, 47, 5909-5909 (2006)
Hui Wang et al.
European journal of medicinal chemistry, 88, 66-73 (2014-09-14)
The pharmacokinetics (PK) and pharmacodynamics (PD) of PT119, a potent Staphylococcus aureus enoyl-ACP reductase (saFabI) inhibitor with a Ki value of 0.01 nM and a residence time of 750 min on the enzyme target, has been evaluated in mice. PT119
Andrey S Mereshchenko et al.
Nature chemistry, 7(7), 562-568 (2015-06-24)
'Roaming' is a new and unusual class of reaction mechanism that has recently been discovered in unimolecular dissociation reactions of isolated molecules in the gas phase. It is characterized by frustrated bond cleavage, after which the two incipient fragments 'roam'
Doriane Lorendeau et al.
Biochemical pharmacology, 90(3), 235-245 (2014-05-31)
The multidrug resistance protein 1 (MRP1) is involved in multidrug resistance of cancer cells by mediating drug efflux out of cells, often in co-transport with glutathione (GSH). GSH efflux mediated by MRP1 can be stimulated by verapamil. In cells overexpressing
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf