210692
Acid Blue 45
Dye content 50 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H8N2Na2O10S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.33
Numéro C.I. (Colour Index):
63010
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Composition
Dye content, 50%
Pf
>300 °C (lit.)
λmax
595 nm
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].Nc1cc(c(O)c2C(=O)c3c(N)cc(c(O)c3C(=O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
A A Ensafi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 57(9), 1739-1743 (2001-08-17)
A sensitive, rapid and selective procedure is proposed for the flow injection determinations of periodate by spectrofluorometric detection. The method is based on the reaction of periodate with Alizarin Navy Blue in basic solution. The reagents and manifold variables influence