210439
Acid Blue 113
Dye content 50 %
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Composition
Dye content, 50%
λmax
566 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥18000 at 563-569 nm in H2O at 0.02 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)\N=N\c2ccc(\N=N\c3ccc(Nc4ccccc4)c5c(cccc35)S([O-])(=O)=O)c6ccccc26
InChI
1S/C32H23N5O6S2.2Na/c38-44(39,40)23-11-6-10-22(20-23)34-35-27-16-17-28(25-13-5-4-12-24(25)27)36-37-29-18-19-30(33-21-8-2-1-3-9-21)32-26(29)14-7-15-31(32)45(41,42)43;;/h1-20,33H,(H,38,39,40)(H,41,42,43);;/q;2*+1/p-2/b35-34+,37-36+;;
Clé InChI
XPRMZBUQQMPKCR-XGQONITOSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable