Principaux documents
20910
Sigma-Aldrich
Cadmium iodide
purum p.a., ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Cadmium diiodide
50 G
61,20 €
61,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
61,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CdI2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
61,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
purum p.a.
Essai
≥99.0% (T)
Forme
powder
pb
787 °C (lit.)
Pf
388 °C (lit.)
Densité
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
bromide, chloride (as Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤100 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES 
I[Cd]I
InChI
1S/Cd.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
M Idrish Miah
The journal of physical chemistry. B, 113(6), 1652-1654 (2009-01-23)
Photoinduced second harmonic generation (PISHG) in undoped as well as in various Cu-doped (0.05-1.2% Cu) CdI2 nanocrystals was measured at liquid nitrogen temperature (LNT). It was found that the PISHG increases with increasing Cu doping up to approximately 0.6% and
Zheng-Bo Han et al.
Inorganic chemistry, 49(3), 769-771 (2010-01-06)
The anionic CdI(2)-type topological net, [Cu(2)(tci)(2)](2-), and the pentanuclear copper cluster cation [Cu(5)(tci)(2)(OH)(2)(H(2)O)(8)](2+) [tci = tris(2-carboxyethyl)isocyanurate] form a complementary 3D supramolecular framework. Interestingly, there exist centrosymmetric cyclic (H(2)O)(18) clusters in the cavities.
S V Myl'nikov
TSitologiia i genetika, 25(4), 67-72 (1991-07-01)
In prolonged genetic experiment two contrast inbred strains, selected for the differences in embryonic mortality have been produced (HEM and LEM). In HEM strain the balanced lethal system in 55.0 region (near B1) of chromosome 2 has been formed. This
Haitao Guo et al.
Optics express, 17(17), 15350-15358 (2009-08-19)
Two serial Dy(3+)-doped and Dy(3+), Tm(3+)-codoped (100-x)(0.8GeS(2).0.2Ga(2)S(3)).xCdI(2) (0<or=x<or=20) chalcohalide glasses were prepared and characterized. By analyzing the absorption and emission measurements of the two serial chalcohalide glasses with the Judd-Ofelt analysis, we were able to calculate its Judd-Ofelt strength parameters
Khalil Farhadi et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 21(5), 501-505 (2005-05-26)
A chloroform membrane system containing a given mixture of ketoconazole and oleic acid was applied for the uphill transport of Cd2+ ions as CdI42-. In an HCl medium the ligand could form a stable ion-pair with CdI4(2-), which was readily