206563
3-Iodobenzotrifluoride
98%
Synonyme(s) :
3-Iodo-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.517 (lit.)
Point d'ébullition
82-82.5 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
1.887 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C7H4F3I/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4H
Clé InChI
IGISPMBUGPHLBY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter