205265
2,2-Dimethylglutaric acid
≥98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98%
Forme
powder
Pf
82-86 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
CC(C)(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-7(2,6(10)11)4-3-5(8)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
BTUDGPVTCYNYLK-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable