Principaux documents
204617
Sigma-Aldrich
Thallium(III) oxide
99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Tl2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
456.76
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
eCl@ss :
38120906
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: thallium
Pf
717 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Tl]O[Tl]=O
InChI
1S/3O.2Tl
Clé InChI
QTQRFJQXXUPYDI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges