Principaux documents
199893
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-methyl-5-imidazolecarboxylate
98%
10 G
166,00 €
166,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
166,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
166,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Pf
204-206 °C (lit.)
Solubilité
chloroform/methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1[nH]cnc1C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-11-7(10)6-5(2)8-4-9-6/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
Clé InChI
VLDUBDZWWNLZCU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl 4-methyl-5-imidazolecarboxylate forms coordination compounds with Co(2+). These compounds inhibit photosynthetic electron flow and ATP-synthesis and acts as Hill reaction inhibitors[1].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Beatriz King-Díaz et al.
Bioinorganic chemistry and applications, 93-108 (2008-03-28)
In this work we present the synthesis, structural and spectroscopic characterization of Co(2+) coordination compounds with ethyl 4-methyl-5-imidazolecarboxylate (emizco). The effects of emizco, the metal salts CoCl(2).6H(2)O, CoBr(2), Co(NO(3))(2).6H(2)O and their metal coordination compounds [Co(emizco)(2)Cl(2)], [Co(emizco)(2) Br(2)].H(2)O, [Co(emizco)(2) (H(2)O)(2)(NO(2))(2).2H(2)O were