Key Documents
199427
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethyl-2-pyrrolecarbonitrile
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
54-56 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(C#N)n1C
InChI
1S/C7H8N2/c1-6-3-4-7(5-8)9(6)2/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
DRXOPQFEWDRGKT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
The standard molar enthalpy of formation of 1,5-dimethyl-2-pyrrolecarbonitrile in the gaseous phase was studied.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Santos AFL and Ribeiro da Silva MA.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 48, 194-200 (2012)