Key Documents
198803
Sigma-Aldrich
Ethyl pipecolinate
98%
Synonyme(s) :
2-(Ethoxycarbonyl)piperidine, DL-Pipecolic acid ethyl ester, Ethyl 2-piperidinecarboxylate, NSC 49360
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
Point d'ébullition
216-217 °C (lit.)
Densité
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1CCCCN1
InChI
1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-5-3-4-6-9-7/h7,9H,2-6H2,1H3
Clé InChI
SZIKRGHFZTYTIT-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl pipecolinate was used in the synthesis of N-substituted pipecolinates.
Reactant for:
Combinatorial chemistry with hydrazones
Swift hydroamination
Synthesis of HCV NS5B polymerase inhibitors
Preparation of selective androgen receptor modulators
Decarbonylative arylation at sp3 carbon centers
Synthesis of quinoline derivatives as selective a2C-adrenoceptor antagonists
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Bn MeOH 4 h 93.
Chemical Communications (Cambridge, England), 1065-1065 (1999)