Principaux documents
197971
Sigma-Aldrich
Ethyl homovanillate
97%
Synonyme(s) :
Ethyl 4-hydroxy-3-methoxyphenylacetate
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H3(OCH3)CH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
pb
180-185 °C/14 mmHg (lit.)
Pf
44-47 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)Cc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-15-11(13)7-8-4-5-9(12)10(6-8)14-2/h4-6,12H,3,7H2,1-2H3
Clé InChI
AWPMWZHWVKXADV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl homovanillate is a strong inhibitor of monoamine oxidase A (MAOA)[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Guoxin Tao et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 13(15), 4777-4788 (2005-06-07)
Eugenol (1) is an active principle of Rhizoma acori graminei, a medicinal herb used in Asia for the treatment of symptoms reminiscent of Alzheimer's disease (AD). It has been shown to protect neuronal cells from the cytotoxic effect of amyloid