Documents
197610
Sigma-Aldrich
2-(3-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.07
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.563 (lit.)
Point d'ébullition
132-133 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Brc1cccc(c1)C2OCCO2
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-8-3-1-2-7(6-8)9-11-4-5-12-9/h1-3,6,9H,4-5H2
Clé InChI
VYPYKCPWNPPBBX-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(3-Bromophenyl)-1,3-dioxolane was used in the synthesis of acetal by arylation of 1-benzylpiperidin-4-amine.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Andrew M Griffin et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(21), 5999-6003 (2009-10-06)
We have investigated phenol replacements in a series of diaryl amino piperidine delta opioid agonists. From this study we have demonstrated that the hydroxy functional group can be replaced with a primary amide group, giving enhanced activity at the delta