194751
N-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride
≥98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98%
Forme
solid
Pf
183-185 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.CC(C)(C)NO
InChI
1S/C4H11NO.ClH/c1-4(2,3)5-6;/h5-6H,1-3H3;1H
Clé InChI
DCSATTBHEMKGIP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable