Principaux documents
192961
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-7-trifluoromethyl-3-quinolinecarboxylic acid
technical grade, 85%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H6F3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Essai
85%
Pf
259-260 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cnc2cc(ccc2c1O)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H6F3NO3/c12-11(13,14)5-1-2-6-8(3-5)15-4-7(9(6)16)10(17)18/h1-4H,(H,15,16)(H,17,18)
Clé InChI
BIRIVPOTERXIOW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CSNK2A1(1457)
Application
4-Hydroxy-7-trifluoromethyl-3-quinolinecarboxylic acid was used in the preparation of (4-hydroxy-7-trifluoromethylquinolin-3-yl)formaldehyde[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
P B Koneru et al.
Pharmaceutical research, 10(4), 515-520 (1993-04-01)
A series of eight new N-hydroxy-N'-aminoguanidine (HAG) Schiff bases [ArCH = NNHC(= NH)NHOH.tosylate] was synthesized as potential antitumor agents through the inhibition of the enzyme ribonucleotide reductase (EC 1.17.4.1). Five of the HAG derivatives (LK02 through LK06) were designed to