Principaux documents
192937
Sigma-Aldrich
exo-2-Norbornyl formate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
pb
65-67 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=CO[C@H]1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C8H12O2/c9-5-10-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h5-8H,1-4H2/t6-,7+,8+/m1/s1
Clé InChI
SGXIEZNAOCVSKO-CSMHCCOUSA-N
Description générale
exo-2-norbornyl formate participates in ruthenium-catalyzed novel transformations of alkyl formates.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Ruthenium complex-catalyzed novel transformation of alkyl formates.
Kondo T, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 489(1), 83-91 (1995)