Principaux documents
190691
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzamide
99%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Forme
solid
Pf
129-132 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C7H6FNO/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
Clé InChI
YPIGHNIIXYSPKF-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Fluorobenzamide has been used in the synthesis of N-(3-fluorobenzoyl)-N′,N′′-bis(4-methylphenyl)phosphoric triamide.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Mehrdad Pourayoubi et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 67(Pt 11), o3034-o3034 (2012-01-06)
In the title compound, C(21)H(21)FN(3)O(2)P, the NH and P(=O) groups of the C(=O)NHP(=O) fragment are in a syn arrangement with respect to each other, as are the two amide H atoms of the two CH(3)-4-C(6)H(4)-NH moieties. In the crystal, mol-ecules