190608
6-Benzoyl-2-naphthol
≥98%
Synonyme(s) :
6-Hydroxy-2-naphthyl phenyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98%
Pf
161-162 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 50 mg/mL
Chaîne SMILES
Oc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C17H12O2/c18-16-9-8-13-10-15(7-6-14(13)11-16)17(19)12-4-2-1-3-5-12/h1-11,18H
Clé InChI
MJKZGSBXCWNUHV-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable