Principaux documents
190543
Sigma-Aldrich
Acrolein dimethyl acetal
98%
Synonyme(s) :
3,3-Dimethoxy-1-propene
5 ML
146,00 €
25 ML
585,00 €
146,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
146,00 €
25 ML
585,00 €
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCH(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.13
Beilstein:
1700037
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
146,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.395 (lit.)
pb
89-90 °C (lit.)
Densité
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acetal
ether
Chaîne SMILES 
COC(OC)C=C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4-5(6-2)7-3/h4-5H,1H2,2-3H3
Clé InChI
OBWGMYALGNDUNM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Acrolein dimethyl acetal undergoes cationic α-diimine palladium chelate catalyzed copolymerization with ethene to yield branched copolymers[1].
Application
Acrolein dimethyl acetal was used in the facile one step synthesis of 4-hydroxy-2E-nonenal and its dimethyl acetal via a cross-metathesis reaction with octen-3-ol[2].
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
26.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-3 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Weidong Li et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(39), 12246-12247 (2004-09-30)
Acrolein dimethyl acetal (ADMA) can be copolymerized with ethene using a cationic alpha-diimine palladium chelate catalyst to yield branched copolymers. Catalyst deactivation occurs via methanol elimination to give an inert eta3-1-methoxyallyl palladium species. This process can be retarded by the
Laurent Soulère et al.
Chemistry and physics of lipids, 150(2), 239-243 (2007-10-05)
The facile one step synthesis of 4-hydroxy-2E-nonenal and its dimethyl acetal via a cross-metathesis reaction between commercially available octen-3-ol and acrolein or its dimethyl acetal is reported. The method was extended to the synthesis of C6 and C12 4-hydroxy-2E-enals, their