Principaux documents
190497
Sigma-Aldrich
3′-Bromopropiophenone
96%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4COC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.07
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Pf
39-41 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
QSHLXVTVXQTHBS-UHFFFAOYSA-N
Application
3′-Bromopropiophenone was used in the synthesis of o-, m- and p- isomers of (±)-2-[3-(hydroxybenzoyl)phenyl] propanoic acid. It was also used in the synthesis of 2-(methylamino)-1-(3-bromophenyl)propan-1-one.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Novel aminopropiophenones as potential antidepressants.
Foley KF and Cozzi NV.
Drug Development Research, 60(4), 252-260 (2003)
Straightforward Syntheses of the Three Possible Isomers of (?)-2-[3-(Hydroxybenzoyl) phenyl] propanoic Acid, Metabolites of (?)-Ketoprofen.
Camps P and Farres X.
Synthetic Communications, 25(24), 3931-3938 (1995)