Principaux documents
189960
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzhydrol
≥98%
25 G
71,20 €
71,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
71,20 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CH(C6H5)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
71,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
solid
pb
323 °C (lit.)
Pf
93-95 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1C(O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10,14-15H,1H3
Clé InChI
MXHXXJOHFRHBFB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Methylbenzhydrol on etherification with tropine yields tropinyl 2-methyl-benzhydryl ether hydrobromide (BS 6825)[1]. It also undergoes reduction in acetic acid containing iodine and aqueous hypophosphorous acid to yield diphenylmethanes[2].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
The effect of alkyl substitution in drugs. IV. Pharmacological properties of tropinyl 2-methylbenzhydryl ether hydrobromide (BS 6825).
A B FUNCKE et al.
Journal of medicinal and pharmaceutical chemistry, 4, 215-224 (1961-09-08)
Further studies on the reduction of benzylic alcohols by hypophosphorous acid/iodine.
Gordon PE, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 6, 393-400 (2005)